Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine |
| CAS | 364-13-6 |
| Formule moléculaire | C7H7F3N2 |
| Numéro MDL | MFCD00036101 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | NC1=CC=C(N)C=C1C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |