Learn More
Alcool 2-(trifluorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol |
| Point de fusion | 4°C |
| Densité | 1.326 |
| Point d’ébullition | 80°C to 83°C (3 mmHg) |
| Point d’éclair | 92°C (197°F) |
| Indice de réfraction | 1.468 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2093714 |
| Poids de la formule | 176.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.