Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Product Code. 15826742 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Capacity:
1 x 100 mL
1 x 250 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. Rim)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
10 x 1.6 to 7 mL
14 x 5 to 7 mL
2 x 50 mL
3 x 25 mL
3 x 50 mL (29 mm dia. FA)
3 x 50 mL (29 mm dia. RB)
5 x 25 mL
7 x 15 mL (17 mm dia. FA)
7 x 15 mL (17 mm dia. Rim)
8 x 10 mL
9 x 15 mL
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. 15826742
Brand: Ohaus™ 30314906
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type FA
Capacity 3 x 50 mL (29 mm dia. FA)
Max. Tube Diameter 29 mm
For Use With (Equipment) R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Description Rack, 3x50ml D29mm FA, 2/pk
No. of Places 3
No. per Pack 2
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.