Learn More
Linker Industrietechnik™ Polyoxymethylene-Nylon Test Sieves, 200 Dia. x 45 mm Height
Produktkod. 11715578
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pore Size:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11715578
missing translation for 'mfr': Linker Industrietechnik™ 552.050.8811250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
  • Polyoxymethylene frame
  • Nylon test sieve skin
  • Diameter: 200 mm
  • Internal height of 45 mm
  • No metal parts
Specifikationer
Quantity 1Each
Pore Size 1250 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance DIN 4197
Material POM
Height (Metric) 45mm
Diameter (Metric) Outer 200 mm
Mesh Material Nylon
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.