Learn More
N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, Mikromol™
Product Code. 30051082
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
25mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051082
Marke: Mikromol MM0919.070025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline
CAS 173676-54-5
Analyte or Component Names N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C16 H13 Cl F3 N O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, Ethanone, 1-[5-chloro-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]phenyl]-2,2,2-trifluoro-
InChI Formula InChI=1S/C16H13ClF3NO2/c1-23-12-5-2-10(3-6-12)9-21-14-7-4-11(17)8-13(14)15(22)16(18,19)20/h2-8,21H,9H2,1H3
SMILES COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(=O)C(F)(F)F)cc1
IUPAC Name 1-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
Molecular Weight (g/mol) 343.73
Quantity 25 mg
Formula Weight 343.0587 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt