Learn More
(2RS)-2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-(méthylamino)-2-(1-méthyléthyl)pentanenitrile Chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 17913276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17913276 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17913276 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0022.100025
 Article restreint
Estimated Shipment: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-(méthylamino)-2-(1-méthyléthyl)pentanenitrile Chlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
CAS 67775-97-7
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H26 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP), Verapamil Imp. F (EP), Verapamil USP Related Compound A, Verapamil USP RC A, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound A as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Verapamil Impurity F as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
SMILES Cl.N#CC(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(CCCNC)C(C)C
Nom IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5-(metilamino)-2-propan-2-ilpentanonitrilo;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 326.86
Quantité 25 mg
Poids de la formule 326,1761 g/mol