Learn More
Ester 1-tert-butylique et 2-méthylique de l'acide (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester |
| CAS | 74844-91-0 |
| Formule moléculaire | C11 H19 N O5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2S,4R)-, 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2S-trans)-, (2S,4R)-1-tert-Butoxycarbonyl-2-(methoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine, (2S,4R)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, (2S,4R)-Methyl 1-(tert-butyloxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, 1-tert-Butyl 2-methyl 4(R)-hydroxypyrrolidine-1,2(S)-dicarboxylate, Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, Methyl (2S,4R)-N-tert-Butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate, Methyl (2S,4R)-N-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate, Methyl (4R)-N-Boc-4-hydroxy-L-prolinate, Methyl N-tert-butoxycarbonyl-L-hydroxyprolinate, Methyl-(N-Boc-4R-hydroxypyrrolidine)-2-carboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(2S,4R)-4-hydroxyproline methyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(2S,4R)-4-hydroxyproline methyl ester, N-Boc-4-hydroxy-L-proline methyl ester, N-Boc-trans-4-hydroxyproline methyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-L-hydroxyproline methyl ester, tert-Butyl (2S,4R)-2-(methoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, tert-Butyl methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 1-O-tert-butyl 2-O-méthyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.27 |
| Poids de la formule | 245.1263 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?