Learn More
Ester éthylique de l'acide (2Z)-2-butènedioïque, TRC
Code produit 30330105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30330105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6908555G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Monoethyl maleate
CAS 3990-03-2
Formule moléculaire C6 H8 O4
Quantité 5 g
Synonyme Monoethyl Maleate, (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3-
SMILES CCOC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC Acide (Z)-4-éthoxy-4-oxobut-2-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Poids de la formule 144.0423