Learn More
Macherey-Nagel™ 3 in 1 Swimming Pool Test
Artikelnummer. 10259691 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH Range:
6.4 to 8.4
missing translation for 'unitSize'
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10259691
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 90752
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
pH Range 6.4 to 8.4
Format Strip
For Use With (Application) Determination of the water quality
Graduations 0, 0.5, 1, 3, 5, 10mg/L Cl2 Free Chlorine, 0, 80, 120, 180, 240mg/L CaCO3 Alkalinity, 6.4, 6.8, 7.2, 7.6, 8.4 pH
Parameter Specifications Free chlorine, Alkalinity, pH
Quantity 50 Pack
Test Time 30 sec.
Type Swimming Pool Test
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt