Learn More
3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldéhyde, TRC
Code produit 30407853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407853 10 mg 10mg
30392935 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30407853 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59793510MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
CAS 1000370-24-0
Formule moléculaire C21 H16 F2 O2
Quantité 10 mg
Synonyme 4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C21H16F2O2/c22-19-5-1-3-15(11-19)9-18-10-16(13-24)7-8-21(18)25-14-17-4-2-6-20(23)12-17/h1-8,10-13H,9,14H2
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(C=O)cc2Cc3cccc(F)c3)c1
Nom IUPAC 4-[(3-fluorophényl)méthoxy]-3-[(3-fluorophényl)méthyl]benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 338.347
Poids de la formule 338.112