Learn More
3-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pipéridine, Thermo Scientific™
Code produit 11489580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489580 1 g 1g
11479580 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11489580 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50885.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902837-19-8
Formule moléculaire C10H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 195.266
Numéro MDL MFCD08061047
Clé InChI RQHLIISYGVVOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-3-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, acmc-20ankw, 5-piperidin-3-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine,3-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, piperidine, 3-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, hydrochloride
CID PubChem 24208851
Nom IUPAC 5-pipéridine-3-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C2CCCNC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.27