Learn More
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole, 97%
Product Code. p-7081781
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11409902
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12031.06
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304.767 g/mol
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17635-44-8
Molecular Formula C3HBr3N2
Molecular Weight (g/mol) 304.767
MDL Number MFCD00040248
InChI Key TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 627674
IUPAC Name 3,4,5-tribromo-1H-pyrazole
SMILES C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Specifikationer
Melting Point 184°C to 188°C
Odor Odorless
Quantity 5 g
Beilstein 113501
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Formula Weight 304.78
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato