Learn More
3,4,5-Trichlorobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11329045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329045 5 g 5g
11319045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11329045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14195.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50594-82-6
Formule moléculaire C7H2Cl3F3
Poids moléculaire (g/mol) 249.438
Numéro MDL MFCD00035985
Clé InChI FBKFIAIRSQOXJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-trichloro-5-trifluoromethyl benzene, 3,4,5-trichlorobenzotrifluoride, 3,4,5-trichlorotrifluoromethylbenzene, 3,4,5-trichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4,5-trichloro-a,a,a-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trichloro-5-trifluoromethyl, pubchem19737, ksc914i9j, 3,4,5-trichloro benzotrifluoride
CID PubChem 2733399
Nom IUPAC 1,2,3-trichloro-5-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride
Point de fusion -10°C
Densité 1.6
Point d’ébullition 200°C to 202°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.5 00
Quantité 5 g
Beilstein 2212413
Poids de la formule 249.46
Pourcentage de pureté 97%