Learn More
3-(4-Aminophenyl)acrylic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30948313
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948313 25 g
30933677 1 g
30936780 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30948313 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1171025g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Aminophenyl)acrylic acid
CAS 2393-18-2
Formule moléculaire C9H9NO2
Numéro MDL MFCD00017117
Quantité 25 g
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(N)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 163.17
Pourcentage de pureté 97%