Learn More
3-[4-(bromométhyl)phényl]-5-méthyle-1,2,4-oxadiazole 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10148042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10148042 1 g Flacon en verre ambré 1g
10269382 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10148042 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34808DA
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 256956-42-0
Formule moléculaire C10H9BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 253.099
Clé InChI BMXSEDLZMUPKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
CID PubChem 7164590
Nom IUPAC 3-[4-(Bromométhyl)phényl]-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.1
Pourcentage de pureté 97%