Learn More
3,4-Chlorure de dichlorobenzyle, TRC
Code produit 30006017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006017 25 g 25g
30006877 10 g 10g
30005254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30006017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43841525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-47-6
Formule moléculaire C7 H5 Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.47
Synonyme alpha,3,4-Trichlorotoluene, Benzene, 1,2-dichloro-4-(chloromethyl)-, Toluene, α,3,4-trichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 3,4,α-Trichlorotoluene, 3,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride, 3,4-Dichlorophenylmethyl chloride, 4-Chloromethyl-1,2-dichlorobenzene, NSC 406893, α,3,4-Trichlorotoluene
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-(chlorométhyl)benzène
SMILES ClCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,3,4-Trichlorotoluene
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Poids de la formule 193.9457