Learn More
3,4-Difluorophenyl isocyanate, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-Difluorophenyl isocyanate |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.3260g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Conditionnement | Glass Bottle in Plastic Container |
| Formule linéaire | F2C6H3NCO |
| Indice de réfraction | 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589nm) |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 155.1 |
| Pourcentage de pureté | ≥96.0% |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.