Learn More
3,4-Difluorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10551734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551734 5 g Flacon en verre 5g
10207280 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10551734 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311640050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 658-93-5
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00010002
Clé InChI YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluorophenylacetic acid, 2-3,4-difluorophenyl acetic acid, 3,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzeneacetic acid, 3,4-difluorophenylaceticacid, pubchem4154, acmc-209nst, ksc355a2l, rarechem al bo 0250
CID PubChem 69571
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-difluorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Difluorophenylacetic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47°C to 51°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2F6H3CH2COOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Needles