Learn More
Acide 3,4-méthoxycinnamique, majoritairement trans, 99 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Il est utilisé comme composant important dans les saveurs, les parfums, l’indigo synthétique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol chaud, turbidité très faible. Soluble dans le dichlorométhane, le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dimethoxycinnamic acid |
| Note relative au nom | predominantly trans |
| Point de fusion | 179°C to 183°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1533435 |
| Poids de la formule | 208.21 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.