Learn More
3,4-diméthylpyrazole phosphate, TRC
Code produit 30136446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136446 5 g 5g
30135571 10 g 10g
17982375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30136446 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4789605G
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202842-98-6
Formule moléculaire C5 H8 N2 . H3 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 194.13
Synonyme 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate, 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazolium dihydrogen phosphate, 3,4-Dimethylpyrazole phosphate, DMPP, DMPP (nitrification inhibitor), Entec
Nom IUPAC 3,4-diméthyl-1H-pyrazole ; Acide phosphorique
SMILES Cc1c[nH]nc1C.OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Noms d’analytes ou de composants 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.0456