Learn More
3-(4-Fluorophényl)-4-méthyl-1H-pyrazole, Thermo Scientific™
Product Code. 11335479
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11335479 1 g 1g
11345479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11335479 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50440.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 916792-26-2
Formule moléculaire C10H9FN2
Poids moléculaire (g/mol) 176.194
Numéro MDL MFCD01940436
Clé InChI DSDCWXOENGTWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorophenyl-4-methyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-4-methylpyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-4-methyl-1h-pyrazole
CID PubChem 20686953
Nom IUPAC 5-(4-fluorophényl)-4-méthyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(NN=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.2