Learn More
Acide 3-(5-bromo-2-méthoxyphényle)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416857 1 g 1g
15426857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15416857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33961.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 82547-30-6 | Molecular Formula: C10H11BrO3 | Molecular Weight: 259.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82547-30-6
Formule moléculaire C10H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 259.10
Numéro MDL MFCD09258907
Clé InChI RCLIOLQUIYTUPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 5-bromo-2-methoxy, 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-5-bromo-2-methoxy-phenyl-propionic acid
CID PubChem 22685184
Nom IUPAC Acide 3-(5-bromo-2-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=C(CCC(O)=O)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.1
Pourcentage de pureté 96%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche