Learn More
3’,5’-Dibenzyloxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11494157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494157 10 g 10g
11404167 50 g 50g
11414167 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11494157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19614.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3,5-dibenzyloxyacétophénone est utilisé dans la synthèse d’analogues modifiés du cycle B, énantiomériquement pur, du gallate d’épicatéchine-(-).
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28924-21-2
Formule moléculaire C22H20O3
Poids moléculaire (g/mol) 332.399
Numéro MDL MFCD00004777
Clé InChI KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 120098
Nom IUPAC 1-[3,5-bis(phénylméthoxy)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Point de fusion 60°C to 62°C
Quantité 10 g
Synonyme 3',5'-dibenzyloxyacetophenone, 3,5-dibenzyloxyacetophenone, ethanone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl, 3,5-bis benzyloxy acetophenone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-3,5-bis benzyloxy phenyl ethanone, 3',5'-bis benzyloxy acetophenone, ethanone,1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol
Poids de la formule 332.4
Pourcentage de pureté 98%