Learn More
3,5-Diphényl-2-thioxo-2,3-dihydrothieno[2,3 -d]pyrimidine-4(1H)-one, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15428785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428785 250 mg 250mg
15408785 1 g 1g
15418785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15428785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34109.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142465-09-6
Formule moléculaire C18H12N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 336.43
Numéro MDL MFCD00706262
Clé InChI JWFKCKHXCWRVDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercapto-3,5-diphenyl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 3,5-diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydrothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, thieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one,2,3-dihydro-3,5-diphenyl-2-thioxo, 3,5-diphenyl-2-sulfanyl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 3,5-diphenyl-2-sulfanylidene-1h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-mercapto-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 3,5-diphenyl-2-sulfanylthieno 2,3-d pyrimidin-4-one, acmc-20n1j5, 3,5-diphenyl-2-sulfanylthieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one
CID PubChem 760034
Nom IUPAC 3,5-diphényl-2-sulfanyllidène-1H-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-one
SMILES O=C1N(C(=S)NC2=C1C(=CS2)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Point de fusion 275°C to 277°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 336.44
Pourcentage de pureté 96%