Learn More
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 451380010
Informations supplémentaires : CAS : 89719-91-5 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279756
  • 103.30€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 05-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
89719-91-5
215.984
3,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,6-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-6-trifluoromethyl pyridine, acmc-20a3gu
3,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
C6H2Cl2F3N
WDFIJOQQKFWJEA-UHFFFAOYSA-N
20213813
C1=CC(=NC(=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
Spécification
3, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
89719-91-5
C6H2Cl2F3N
WDFIJOQQKFWJEA-UHFFFAOYSA-N
3,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
20213813
1g
97%
3,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,6-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-6-trifluoromethyl pyridine, acmc-20a3gu
C1=CC(=NC(=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
215.984
215.99
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents