Learn More
3-amino-1-bromoisoquinoléine, 97 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 449160010
Informations supplémentaires : CAS : 13130-79-5 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15109333
  • 152.60€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 15-06-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
13130-79-5
223.07
3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
1-bromoisoquinoline-3-amine
C9H7BrN2
PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
289845
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Spécification
3-Amino-1-bromoisoquinoline
144°C to 146°C
13130-79-5
C9H7BrN2
PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
1-bromoisoquinoline-3-amine
289845
97%
Flacon en verre
1g
96% min. (HPLC)
3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
223.07
223.07
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 1-Bromoisoquinolin-3-amine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Documents