Learn More
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 219310050
Informations supplémentaires : CAS : 5220-49-5 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Emballage Glass bottle
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284684
  • 90.30€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 08-07-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
5220-49-5
111.144
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
3-aminocyclohex-2-en-1-one
C6H9NO
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
78892
C1CC(=CC(=O)C1)N
Spécification
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
133.0°C to 135.0°C
5220-49-5
C6H9NO
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
3-aminocyclohex-2-en-1-one
78892
95%
Glass bottle
5g
95%
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
C1CC(=CC(=O)C1)N
111.144
111.14
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.