Learn More
Acide 3-aminé 4-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30136929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136929 100 g 100g
30134396 250 g 250g
17990995 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30136929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA614090100G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2458-12-0
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Synonyme Benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, p-Toluic acid, 3-amino- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-4-methylbenzoic acid, 2-Toluidine-4-carboxylic acid, 4-Methyl-3-aminobenzoic acid, NSC 127033, NSC 597, 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-méthylbenzoïque
SMILES Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Poids de la formule 151.0633