Learn More
3-Aminobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30320645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30320645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA59172025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Formule moléculaire C7 H6 F3 N
Quantité 25 g
Synonyme 3-(Trifluoromethyl)aniline, Niflumic Acid Imp. C (EP), Flutamide Imp. D (EP), Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 3-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), m-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Amino-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)phenylamine, 3-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Aminobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)aniline, m-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, m-Aminobenzal fluoride, m-Aminobenzotrifluoride, m-Trifluoromethylaniline, NSC 4540, α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Formule InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 161.12
Poids de la formule 161.0452