Learn More
3-azabicyclo[3.3.0]chlorhydrate dʼoctane, 99 %, ACROS Organics
Code produit 15585986 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585986 100 g 100g
15565986 5 g 5g
15575986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15585986 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457701000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 112626-50-3
Formule moléculaire C7H13N·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 147.65
Clé InChI HVZRRRPCVOJOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride, octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hcl, 3-azabicyclo 3,3,0 octane hcl, 3-azabicyclo 3.3.0 octanehydrochloride, 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, pubchem9779, cis-octahydro-cyclopenta c pyrrole hydrochloride, c7h14ncl, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride;
CID PubChem 21572123
Nom IUPAC 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrole;chlorhydrate
SMILES C1CC2CNCC2C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Point de fusion 116.0°C to 118.5°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to max. 101.5% min. (Argentometry)
Quantité 100 g
Poids de la formule 147.65
Pourcentage de pureté 99%