Learn More
3-Benzylamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15433517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433517 250 mg 250mg
11322579 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15433517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26664.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4720-29-0
Formule moléculaire C10H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 165.236
Numéro MDL MFCD00020622
Clé InChI ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
CID PubChem 78448
Nom IUPAC 3-(benzylamino) propan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzylamino-1-propanol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.24
Pourcentage de pureté 97%