Learn More
3-Benzyloxy-4-méthoxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 6346-05-0 |
| Formule moléculaire | C15 H14 O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzaldehyde, 4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-, Benzaldehyde, 3-(benzyloxy)-4-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxy-3-benzyloxybenzaldehyde, Benzylisovanillin, Isovanillin benzyl ether, NSC 196547, NSC 43750, O-Benzylisovanillin, 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O3/c1-17-14-8-7-13(10-16)9-15(14)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-méthoxy-3-phénylméthoxybenzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.27 |
| Poids de la formule | 242.0943 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?