Learn More
Chlorhydrate 3-(boc-amino)d’azétidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15426088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426088 250 mg 250mg
15436088 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15426088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59695.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 217806-26-3
Formule moléculaire C8H17ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.686
Numéro MDL MFCD09839423
Clé InChI VLOLOLUAVFGUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-boc-aminoazetidine hydrochloride, tert-butyl azetidin-3-ylcarbamate hydrochloride, 3-n-boc-aminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl carbamate hydrochloride, tert-butyl n-azetidin-3-yl carbamate hydrochloride, 3-boc-amino azetidine hydrochloride, 3-n-boc-aminoazetidine hydrochloride, 3-boc-amino-azetidine hcl, tert-butyl 3-azetidinylcarbamate hydrochloride, 3-n-boc-amino-azetidine-hcl
CID PubChem 22101213
Nom IUPAC Tert-butyl N-(azétidine-3-yl)carbamate ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-amino)azetidine hydrochloride
Point d’ébullition 303°C
Quantité 250 mg
Point d’éclair 137°C (279°F)
Poids de la formule 208.69
Pourcentage de pureté 97%