Learn More
Sartorius 3 Branch Microsart™ Manifolds
Código de producto. 16498193 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Type:
Biosart 100 Manifold
Biosart 250 Manifold
Microsart Manifold
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16498193
Marca: Sartorius 168M3MS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Filtration stand designed to adapt to a variety of different needs.
  • 100% stainless steel for minimized cleaning effort
  • Full autoclavability without disassembly
  • Sterile venting in critical applications
  • Reduced risk of secondary contamination
  • Quick connection adapters for fast connection of tubing and fast interconnection of 2 manifolds
  • Low working height for ergonomic working in laminar flow
  • Accurately detects and quantifies microorganisms in liquid samples
  • Method of choice for liquid testing
  • Provides reliable and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Disposable Reusable
Filter Type Manifold
For Use With (Equipment) Microsart™ Funnels and Microsart™ @Filter
Material Stainless Steel
Sterility Non-sterile
Quantity 1
Type Microsart Manifold
Volume (Metric) 100 to 250 mL
Length (Metric) 474 mm
Width (Metric) 98 mm
Height (Metric) 120 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado