Learn More
Acide 3-bromo-2-méthylpropionique, TRC
Code produit 30346551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346551 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30346551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68562010G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Formule moléculaire C4 H7 Br O2
Quantité 10 g
Synonyme (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CBr)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-bromo-2-méthylpropanoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 167
Poids de la formule 165.9629