Learn More
3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10639964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10639964 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10639964 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381400050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
CAS 68322-84-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.706g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C7H3BrF4
Formule linéaire BrC6H3(F)CF3
Indice de réfraction 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00040938
Quantité 5g
Synonyme 3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-4-tetrafluorotoluene, pubchem1639, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethyl benzene
Clé InChI RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 243.00
CID PubChem 144295
Poids de la formule 243
Pourcentage de pureté ≥96.0%