Learn More
3-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15475237
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15475237 5 g 5g
15465237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15475237 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32510.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 914636-35-4
Formule moléculaire C7H5BrF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 256.022
Numéro MDL MFCD08458076
Clé InChI GJUHRBPRJGNGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-5-trifluoromethoxy anilin, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzenamine, 5-bromo-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-amino-5-trifluoromethoxy bromobenzene
CID PubChem 26985421
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Indice de réfraction 1.511
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 256.02
Pourcentage de pureté 97%