Learn More
3-bromo-5-(trifluorométhoxy)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414417 5 g 5g
15404417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15414417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31778.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 914635-52-2
Formule moléculaire C8H3BrF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 266.017
Numéro MDL MFCD08458074
Clé InChI PQPKERBGCBHRJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-bromo-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, 3-bromo-5-cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
CID PubChem 44717376
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhoxy)benzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Point de fusion 35°C to 38°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 266.01
Pourcentage de pureté 97%