Learn More
3-Chloro-2-hydroxypropyltriméthyl chlorure d’ammonium (60 % dans l’eau), TRC
Code produit 30364505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30364505 10 g
30358775 1 g
30358139 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30364505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36808510G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3327-22-8
Formule moléculaire C6H15Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.1
Synonyme (2-Hydroxy-3-chloropropyl)trimethylammonium chloride, (3-Chloro-2- hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-2-hydroxypropane-3-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-3-(trimethylammonio)-2- propanol chloride, 1-Chloro-3-trimethylammonium-2-propanol chloride, COPA 60S, CR 2000, CR 2000 (fixative), Catiomaster C, Catiomaster C 60, Cation Master C, Dextrosil, Dextrosil KA, Dowquat 188, N-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, NSC 51216, NT 21, QUAB, QUAB 188, QUAB 218, Quat 188, Reagens CFZ, Reagens S, Reagens S-CFZ, Trimethyl(2-hydroxy-3-chloropropyl)ammonium chloride, Verolan KAF, Vircotone ECO
Nom IUPAC (3-chloro-2-hydroxypropyl)-triméthylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyl Ammonium Chloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 187.0531
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.6