Learn More
Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 69°C to 73°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 3261529 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 225.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.