Learn More
3-chloro-2-(pentafluoroéthyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15472749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472749 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15472749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66435.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1816283-67-6
Couleur Jaune
Formule moléculaire C7H3ClF5N
Quantité 100 mg
Clé InChI GVGDYIWXYRKJQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(C(F)(F)F)(F)F)Cl
Nom IUPAC 3-chloro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroéthyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 231.55
CID PubChem 99728613
Poids de la formule 231.55
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide visqueux