Learn More
3-chloro-4-fluorobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11456997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456997 5 g 5g
11446997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11456997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14392.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 701-43-9
Formule moléculaire C7H5ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 173.571
Numéro MDL MFCD00153092
Clé InChI AEYMQEMBMKCNEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide,3-chloro-4-fluoro, 4-carbamoyl-2-chloro-1-fluorobenzene, acmc-20an6t, 3-chloranyl-4-fluoranyl-benzamide, 9tw
CID PubChem 2736520
Nom IUPAC 3-chloro-4-fluorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)N)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorobenzamide
Point de fusion 145°C to 147°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.58
Pourcentage de pureté 97%