Learn More
3-chloro-5-fluoro-4-méthoxybenzonitrile, 97 %
Code produit 11396789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396789 1 g 1g
11306799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11396789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26291.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886497-30-9
Formule moléculaire C8H5ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 185.58
Numéro MDL MFCD04115866
Clé InChI DMZLTRBVBZNQKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile,3-chloro-5-fluoro-4-methoxy, 5-chloro-3-fluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile
CID PubChem 3853570
Nom IUPAC 3-chloro-5-fluoro-4-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=C(F)C=C(C=C1Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Point de fusion 71°C to 73°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 185.59
Pourcentage de pureté 97%