Learn More
3-Chloro-5-fluorophénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15483927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483927 5 g 5g
15473927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15483927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30410.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493038-93-0
Formule moléculaire C8H5ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 169.583
Numéro MDL MFCD04038259
Clé InChI GWPLYSLPTCBNDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-chloro-5-fluorobenzyl cyanide, 3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetonitrile, pubchem4280, ksc494a3d, 3-chloro-5-fluorobenzylcyanide, 2-5-chloro-3-fluorophenyl ethanenitrile
CID PubChem 2734836
Nom IUPAC 2-(3-chloro-5-fluorophényl)acétonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 169.59
Pourcentage de pureté 97%