Learn More
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15416717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416717 250 mg 250mg
15406717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15416717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33840.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159727-28-3
Formule moléculaire C7H3ClF5NS
Poids moléculaire (g/mol) 263.61
Numéro MDL MFCD22201047
Clé InChI HASUULAKVNPSHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzonitrile, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 3-chloro-5-pentafluorothio benzonitrile
CID PubChem 86277648
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Nom IUPAC 3-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzonitrile
Poids de la formule 263.62
Pourcentage de pureté 97%