Learn More
3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 450470050
Informations supplémentaires : CAS : 478647-00-6 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15274824
  • 473.40€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-01-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
478647-00-6
287.17
3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, bis-o,o-diethylphosphorothionicanhydrid, 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride,3'-chloro, 4-3-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride
4-(3-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
C12H8Cl2O2S
FVELIXWAKJVRDG-UHFFFAOYSA-N
16244688
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
5g
94% min. Diethylsulfonamide derivative (HPLC)
3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, bis-o,o-diethylphosphorothionicanhydrid, 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride,3'-chloro, 4-3-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
287.17
287.17
71°C to 74°C
478647-00-6
C12H8Cl2O2S
FVELIXWAKJVRDG-UHFFFAOYSA-N
4-(3-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
16244688
95%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Documents