Learn More
Chlorhydrate de 3-(chlorométhyl)pyridine, TRC
Code produit 30351873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351873 25 g 25g
30350119 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30351873 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36981525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Formule moléculaire C6H7Cl2N
Quantité 25 g
Synonyme (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Cl.ClCc1cccnc1
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)pyridine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 164.03