Learn More
3-Chlorotoluène, TRC
Code produit 30365420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365420 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30365420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42162010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorotoluene
CAS 108-41-8
Formule moléculaire C7 H7 Cl
Quantité 10 g
Synonyme Toluene, m-chloro- (8CI), 1-Chloro-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-methylbenzene, 3-Chlorotoluene, 3-Methylchlorobenzene, 3-Methylphenyl chloride, NSC 8767, m-Chlorotoluene, m-Methylchlorobenzene, m-Tolyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC 1-chloro-3-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Poids de la formule 126.0236