Learn More
Sulfonate de 3-(Di-tert-butylphosphonium)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-(Di-tert-butylphosphino)propane-1-sulfonic acid is used in palladium catalyzed cross-coupling reactions. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-(Di-tert-butylphosphino)propane-1-sulfonic acid is used in palladium catalyzed cross-coupling reactions. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate |
| Formule linéaire | [(CH3)3C]2P(CH2)3SO3H |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 268.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |