Learn More
3-Fluoro-2-chlorure de méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15485737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485737 250 mg 250mg
15475737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15485737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32951.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106428-06-2
Formule moléculaire C8H6ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 188.582
Numéro MDL MFCD09025367
Clé InChI WJLYPIGIRQBXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
CID PubChem 19862633
Nom IUPAC Chlorure 3-fluoro-2-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=C(C=CC=C1F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Indice de réfraction 1.5285
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 188.59
Pourcentage de pureté 97%